Urine sample containers, with screw cap
Fournisseur: SARSTEDT
75.562.011
SARS75.562.011EA 91.9 EUR InStock
SARS75.562.011
Urine sample containers, with screw cap
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons d'urine
PP, with brown screw cap
  • For safe light protection for urine samples, e.g. light sensitive cross links with deoxy pyridinoline assays.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité