Sharps disposal container Multi-Safe steri
Fournisseur: SARSTEDT
77.3899.060
SARS77.3899.060EA 1551.74 EUR InStock
SARS77.3899.060
Sharps disposal container Multi-Safe steri
Poubelles Collecteurs de déchets tranchants
Box, made of PP, yellow/red. Secure and robust container for the disposal of infectious wastes that can be deactivated by autoclaving at 121 or 134 °C.
  • The small cover melts at about 90°C to enable autoclaving. A grate prevents waste from falling out
  • The box is stackable both empty and filled
  • Robust handle in the lid and two moulded recesses in the box
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité