Deep well plates, 96-well, PS, MegaBlock®
Fournisseur: SARSTEDT
82.1970.002
SARS82.1970.002EA 120.25 EUR InStock
SARS82.1970.002
Deep well plates, 96-well, PS, MegaBlock®
Microplaques Microplaques deepwell
PS. The 96-well, 1,2 ml MegaBlock® meets all important requirements for automated sample processing or storing large quantities of backup samples.
  • Each well 100% leakproof tested
  • Ideal for longterm storage of blood samples
  • Transparent for superior visual control
  • Round bottom wells
  • Alphanumeric coding for easy identification
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité