Cell culture plates with Cell+ surface
Fournisseur: SARSTEDT
83.1836.300
SARS83.1836.300EA 0 EUR InStock
SARS83.1836.300
Cell culture plates with Cell+ surface
Microplaques Microplaques pour culture cellulaire
PS, gamma sterilised, with lid.
  • Wells with raised rims
  • Stackable
  • Lid with condensation rings
  • Lid can only be positioned in one direction, avoids cross contamination
Cell+ TC plates for the growth of primary cultures and other fastidious cell lines.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité