Aspirating pipettes
Fournisseur: SARSTEDT
86.1252.011
SARS86.1252.011EA 109.2 EUR InStock
SARS86.1252.011
Aspirating pipettes
Pipettes Pipettes d'aspiration
PS pipettes, non graduated, unplugged, sterile.
  • For aspirating media with a vacuum pump
  • Certified non pyrogenic
  • Individually wrapped in paper plastic peel packaging
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité