Feuilles en aluminium pour la PCR et le stockage
Fournisseur: SARSTEDT
95.1995
SARS95.1995EA 71.24 EUR InStock
SARS95.1995
Feuilles en aluminium pour la PCR et le stockage
Scellés Microplaque Sceaux
Ces feuilles en aluminium perforables de 38 µm sont résistantes à la chaleur et aux solvants.
  • Protection anti-évaporation
  • Parfaitement adapté au stockage du matériel de l'échantillon à –70 °C
  • Amovible sans aucun résidu
  • Exempt de DNase, RNase
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité