Sets de tampons nutritifs, NKS e.motion
Fournisseur: Sartorius
14055-50-RDN 14080-50-RDN 14092-50-RDN 14058-50-RDN 14058-50-RKN 14055-47-RDN 14062-47-RDN 14092-47-RDN 14051-47-RDN 14075-47-RDN 14091-47-RDN 14084-47-RDN 14087-47-RDN 14087-50-RDN 14076-50-RDN 14094-50-RDN 14096-47-RDN 14096-50-RDN 14091-50-RDN 14051-50-RDN 14053-50-RDN 14058-47-RDN 14062-50-RDN 14075-50-RDN 14076-47-RDN 14080-47-RDN 14056-47-RDN
SART14055-50-RDNEA 247 EUR InStock
SART14055-50-RDN SART14080-50-RDN SART14092-50-RDN SART14058-50-RDN SART14058-50-RKN SART14055-47-RDN SART14062-47-RDN SART14092-47-RDN SART14051-47-RDN SART14075-47-RDN SART14091-47-RDN SART14084-47-RDN SART14087-47-RDN SART14087-50-RDN SART14076-50-RDN SART14094-50-RDN SART14096-47-RDN SART14096-50-RDN SART14091-50-RDN SART14051-50-RDN SART14053-50-RDN SART14058-47-RDN SART14062-50-RDN SART14075-50-RDN SART14076-47-RDN SART14080-47-RDN SART14056-47-RDN
Sets de tampons nutritifs, NKS e.motion
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Sets de tampons nutritifs pour le comptage des colonies par la méthode de filtration par membrane, spécialement conçus pour le distributeur Microsart e.motion. Ces tampons nutritifs sont constitués de milieux de culture déshydratés insérés dans des boîtes de Petri pré-stérilisées. Cette alternative aux milieux agar a une longue durée de conservation de 24 mois à température ambiante.
  • Contrôle microbiologique économique et rapide
  • Résultats de haute qualité et reproductibles jusqu'à 24 mois
  • Conforme aux normes et références internationales
  • Manipulation aisée
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité