Porte-filtre pour seringue
Fournisseur: Sartorius
16214
SART16214EA 262 EUR InStock
SART16214
Porte-filtre pour seringue
Porte-filtres
Porte-filtre pour seringue en acier inoxydable. La surface revêtue de PTFE sur la partie supérieure assure l'étanchéité. La compatibilité chimique dépend du filtre inséré.
  • Réutilisables
  • Résistant à la chaleur
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité