Porte-filtre pour seringue
Fournisseur: Sartorius
16574
SART16574EA 360 EUR InStock
SART16574
Porte-filtre pour seringue
Porte-filtres
This syringe filter holder is made from PTFE. It is well suited for particle removal from samples and reagents for analytical methods, such as NMR samples as it is unaffected by chemicals and contains no trace elements which could be released into the liquid being filtered.
  • Faible volume de rétention
  • Résistance aux produits chimiques et aux solvants
  • Nettoyage aisé
  • Autoclavable par chaleur sèche à 180 ºC
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité