Échantillonneur d'air, MD8
Fournisseur: Sartorius
16757
SART16757EA 4810 EUR InStock
SART16757
Échantillonneur d'air, MD8
Échantillonneurs Échantillonneurs d'air
Les échantillonneurs d'air MD8, l'Airscan MD8 et l'AirPort MD8 portable pour la détection des micro-organismes en suspension dans l'air.
Un aspect fondamental des salles blanches et des zones critiques est d'atteindre les plus faibles concentrations de particules en suspension dans l'air en réduisant leur introduction et leur génération. À cette fin, les mesures doivent être précises et fiables et ne doivent pas interférer avec la protection de la zone.
Les échantillonneurs d'air MD8, l'Airscan MD8 et l'AirPort MD8 portable, sont conçus pour détecter les plus petits virus et micro-organismes dans l'air en utilisant les filtres à membrane en gélatine (GMF) et les plaques de gélose BACTairTM. L'échantillonnage de l'air dans les zones critiques peut être effectué de manière isocinétique avec l'Airscan MD8.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité