Prefilter attachment
Fournisseur: Sartorius
16807
SART16807EA 267 EUR InStock
SART16807
Prefilter attachment
Porte-filtres
Allows the separation of coarse solids from samples with bacteriological germ detection in a single operation, before and during the actual germ-retaining filtration step.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité