Filter papers, non woven
Fournisseur: Sartorius
FT-3-01304-025
SARTFT-3-01304-025EA 169 EUR InStock
SARTFT-3-01304-025
Filter papers, non woven
Filtres Papiers filtre Papiers filtres qualitatifs
These non woven grades are made of rayon. Ideal for the filtration or prefiltration of viscous solutions containing particles visible with the naked eye.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité