Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Serviette multifonction Tork Xpress® Soft

Fournisseur: Essity
120399
SCAA120399EA 74.1 EUR InStock
SCAA120399
Serviette multifonction Tork Xpress® Soft
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Essuie-mains en papier
Assurez un bon séchage des mains et un confort optimal avec les serviettes multifonctions Tork Xpress® Soft, qui ont un toucher de haute qualité et sont douces pour la peau.

  • Qualité supérieure pour des économies et de bons résultats
  • Design attrayant des lames Tork : pour faire bonne impression
  • Édition feuille à feuille pour une consommation réduite et une hygiène accrue
  • Gaufrage agréable au toucher et maximisant les niveaux d'absorption
  • Un grand essuie-mains doux qui procure une sensation de haute qualité et laisse une impression durable
  • H2 - Système d'essuie-mains intercalaires avec type de pliage multifold M

Ces serviettes conviennent au distributeur de serviettes multifonctions Tork Xpress®, pour les installations sanitaires accueillant un nombre moyen de visiteurs. Elles s'adaptent également aux petits espaces et offrent à vos clients confort et hygiène. Le tissu est fabriqué à partir de fibres 100 % recyclées.

Largeur dépliée : 21,2 cm
Longueur dépliée : 34 cm
Longueur pliée : 8,5 cm

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité