Beakers, low form, borosilicate glass, KIMAX®
Fournisseur: DWK Life Sciences
93206005
SCER93206005EA 16.6 EUR InStock
SCER93206005
Beakers, low form, borosilicate glass, KIMAX®
Béchers
KIMAX® borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Autoclavable
Ideal for general laboratory use. With spout, white graduations and labelling area.
Certifications: ISO 3819
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité