[EN]SCREW CAP FOR 50ML BOTTLE W/CAP DIN2 1 * 100 Pce
Fournisseur: DWK Life Sciences
General use vial, Screw neck, external thread, 50,00 ml, En verre sodocalcique, incolore, Ø×h: 30×90 mm, Fond plat, Non stérile, Cap included: Yes
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]SCREW CAP FOR 50ML BOTTLE W/CAP DIN2 1 * 100 Pce SCERC40903000F0C2 1 * 100 Pce Unavailable
Unavailable Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou