Culture tubes, screw thread
Fournisseur: DWK Life Sciences
D61251600
SCERD61251600EA 228 EUR InStock
SCERD61251600
Culture tubes, screw thread
Tubes Tubes de culture
Tubes, made up of borosilicate glass, grade 3.3, with screw threads.
  • Caps must be ordered separately
  • White marking spot
  • Very good chemical and temperature resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité