Volumetric flasks, class A, glass, ST ground glass stopper, KIMBLE®
Fournisseur: DWK Life Sciences
SP28046-900
SCERSP28046-900EA 366 EUR InStock
SCERSP28046-900
Volumetric flasks, class A, glass, ST ground glass stopper, KIMBLE®
Ballons Fioles jaugées
These volumetric flasks are calibrated both 'to contain' and 'to deliver' (top line) and designed from ASTM specification E288, Class A unserialized requirements.
  • Save shelf space, requires less space than a round flask (25 to 30%)
  • Graduation rings and marking spot are blasted onto glass
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité