Büchner funnels, KIMAX®, KIMBLE®
Fournisseur: DWK Life Sciences
SP28400-601
SCERSP28400-601EA 541 EUR InStock
SCERSP28400-601
Büchner funnels, KIMAX®, KIMBLE®
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs Büchner
KIMAX®, borosilicate glass.
  • With KIMFLOW® fritted disc
  • With heavy walled stems
  • Available with marking spot
  • Beaded rims for extra strength
This funnel is used wherever the filter paper and membranes are unable to withstand the chemical attack of the filtrate.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité