Tube centrifuger 15ml gradu avec bouchon rod tte plate en verre borosilicat 3.3 conforme USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A- graduation intervalle 0.1ml - RCF 2980 max 1 * 12 Pce
Fournisseur: DWK Life Sciences
Tube centrifuger 15ml gradu avec bouchon rod tte plate en verre borosilicat 3.3 conforme USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A- graduation intervalle 0.1ml - RCF 2980 max 1 * 12 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Tube à centrifuger 15ml gradué avec bouchon rodé à tête plate en verre borosilicaté 3.3 conforme USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A- graduation intervalle 0.1ml - RCF 2980 max 1 * 12 Pce SCERSP45153-15 1 * 12 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou