Kimble™ ClearScrew Thread Sample Vial with Attached PTFE-Faced/White Rubber Lined Cap
Fournisseur: DWK Life Sciences
SP60811B-1
SCERSP60811B-1EA 305 EUR InStock
SCERSP60811B-1
Kimble™ ClearScrew Thread Sample Vial with Attached PTFE-Faced/White Rubber Lined Cap
Fioles
Expansion borosilicate glass vials with attached black phenolic caps and PTFE-faced white rubber liners.
  • Small case quantities
  • Manufactured from clear 33 expansion, borosilicate glass
  • Attached closed top black phenolic closures
Certifications: USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité