Culture tubes, disposable, KIMBLE®
Fournisseur: DWK Life Sciences
SP60GM166
SCERSP60GM166EA 180 EUR InStock
SCERSP60GM166
Culture tubes, disposable, KIMBLE®
Tubes Tubes de culture
Manufactured from 90 expansion soda-lime glass, KIMAX®.
These premium quality tubes feature sturdy, uniform bottoms and consistent lengths.
Certifications: Glass conforming USP Type III requirements
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité