Screw caps for culture tubes, KIMBLE®
Fournisseur: DWK Life Sciences
SP73805B-15415
SCERSP73805B-15415EA 141 EUR InStock
SCERSP73805B-15415
Screw caps for culture tubes, KIMBLE®
Capuchons Bouchons pour tubes à essais
PP.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité