Rubber stoppers, KIMBLE®
Fournisseur: DWK Life Sciences
SP73827-21
SCERSP73827-21EA 450 EUR InStock
SCERSP73827-21
Rubber stoppers, KIMBLE®
Bouchons Bouchons en caoutchouc
Designed for aluminum seal finish vials.
  • Economical alternative for low temperature applications
  • Butyl rubber
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité