Homogeniser disposable pestles and tubes, polypropene, KIMBLE®
Fournisseur: DWK Life Sciences
SP749540-0000
SCERSP749540-0000EA 304 EUR InStock
SCERSP749540-0000
Homogeniser disposable pestles and tubes, polypropene, KIMBLE®
Homogénéisateurs Homogénéisateurs autonomes
Stainless steel cordless drive unit. Pressure is 14.7 PSI.
  • Resuspend protein and DNA pellets or grind soft tissue in microcentrifuge tubes
  • Operates at 2000 to 3000 min⁻¹ with fresh batteries and no load
Information de livraison: Supplied with 2× AA batteries.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité