Stopcock, three-way
Fournisseur: DWK Life Sciences
SP845100-0004
SCERSP845100-0004EA 449 EUR InStock
SCERSP845100-0004
Stopcock, three-way
Robinets d'arrêt
Made of 33 expansion, low extractable borosilicate glass.
  • Very good chemical and temperature resistance
  • 1:10 taper
  • Hollow glass plug
Three-way, double-oblique bore, precision ground stopcock.Lower vacuum chamber is not in the inline of flow and must be outgassed in a separate operation.
Certifications: Confirms to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité