Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Glutaraldéhyde 8% en solution aqueuse

Fournisseur: SCI MUENCHEN
Danger

16010
SCIA16010EA 0 EUR InStock
SCIA16010
Glutaraldéhyde 8% en solution aqueuse
Glutaraldéhyde


Formule: C₅H₈O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007025
Numéro CAS: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
ONU: 2927
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité