Pocket thermometers
Fournisseur: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
1021142
SCNL1021142EA 31.9 EUR InStock
SCNL1021142
Pocket thermometers
Thermomètres Thermomètres analogiques
These pocket thermometers are protected designs (DBGM). Mercury, red or blue filling.
  • Total immersion
  • Available in different capillary forms
Until 10th October 2017 it is still allowed to use mercury thermometers if they are exclusively intended to be used for tests as per standards which require the usage of mercury thermometers.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité