Thermomtre de prcison gamme -1 +101C sur base ISO-R 1770 M/75, BS 1704, ANSI CP 45, forme capillaire rond maill jaune, liquide de remplissage rouge, chelle 0.1C - Immersion partielle 75 mm, longueur : 610 mm 1 * 1 Pce
Fournisseur: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
Thermomtre de prcison gamme -1 +101C sur base ISO-R 1770 M/75, BS 1704, ANSI CP 45, forme capillaire rond maill jaune, liquide de remplissage rouge, chelle 0.1C - Immersion partielle 75 mm, longueur : 610 mm 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Thermomètre de précison gamme -1 à +101°C sur base ISO-R 1770 M/75, BS 1704, ANSI CP 45, forme capillaire rond émaillé jaune, liquide de remplissage rouge, échelle 0.1°C - Immersion partielle 75 mm, longueur : 610 mm 1 * 1 Pce SCNL1232612S 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou