Hydrometer according to Œchsle
Fournisseur: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
3002596
SCNL3002596EA 130 EUR InStock
SCNL3002596
Hydrometer according to Œchsle
Hydromètres
High precision instrument for use as test medium in the quality management of the food industry.
  • High quality, high safety and reliability
  • Calibration in accredited lab (optional)
  • Easy to read scales, breakage protected
Especially used in the cider industry.
Certifications: HACCP.
Conditionnement: Each packed in a square plastic sleeve.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité