aromtres de prcision, plage de mesure: 0.600-0.800 en 0.002 gr/cm3 longueur totale: 280 mm sans thermomtre temprature de rfr ence 20c 1 * 1 Pce
Fournisseur: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
aromtres de prcision, plage de mesure: 0.600-0.800 en 0.002 gr/cm3 longueur totale: 280 mm sans thermomtre temprature de rfr ence 20c 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
aréomètres de précision, plage de mesure: 0.600-0.800 en 0.002 gr/cm3 longueur totale: 280 mm sans thermomètre température de référ ence 20°c 1 * 1 Pce SCNL3071001 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou