Precision Hydrometers
Fournisseur: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
3071003
SCNL3071003EA 19.4 EUR InStock
SCNL3071003
Precision Hydrometers
Hydromètres
Precision hydrometers without thermometer with reference temperature of 20 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité