Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Lactodensimeters for creameries

Fournisseur: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
3302311
SCNL3302311EA 65.9 EUR InStock
SCNL3302311
Lactodensimeters for creameries
Hydromètres
These hydrometers with thermometer are suitable for official testing, especially in creameries.

  • High precision to international standards
  • Robust and long lasting design
  • Bulb with protective tubing
  • With blue filling thermometer

Error limit: ±0,0005 g/ml

Reference temperature: 15 °C

Informations de commande: A works or DAkkS calibration certificate is available on request.

Conditionnement: Each packed in a square plastic sleeve.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité