Lactodensimeters for Creameries
Fournisseur: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
3302324S
SCNL3302324SEA 622 EUR InStock
SCNL3302324S
Lactodensimeters for Creameries
Hydromètres
These thermo-lactodensimeter according to Gerber with integrated thermometer are suitable for official testing, especially in creameries/dairies.
  • Adjusting temperature: 15 °C
  • Reading above
  • High precision to international standards
  • Robust and long lasting design
With blue filling thermometer in body.
Certifications: A works or DAkkS calibration certificate is available on request.
Conditionnement: Each packed in a square plastic sleeve.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité