Hydrometers for condensed milk
Fournisseur: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
3302383
SCNL3302383EA 25.7 EUR InStock
SCNL3302383
Hydrometers for condensed milk
Hydromètres
These hydrometers are used for official testing, especially on condensed milk.
  • Bulb with protective tubing
  • With (or without) thermometer
  • Calibrated temperature of 20 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité