Transmitted darkfield light stage, VisiLED, TLS-DF
Fournisseur: SCHOTT AG Lighting and imaging
400350
SCOC400350EA 1200 EUR InStock
SCOC400350
Transmitted darkfield light stage, VisiLED, TLS-DF
Éclairages Sources de lumière froide
Professional incident and darkfield illumination.
  • The VisiLED darkfield backlight TLS-DF offers the possibility of transmitted darkfield illumination
  • Lifetime is typically 50000 h by actively controlling the LED‘s temperature
Designed for use with controller MC 750, MC 1100, or MC 1500.
Informations de commande: Required controllers must be purchased seperately.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité