Polariser set for ring light, VisiLED, S40-75
Fournisseur: SCHOTT AG Lighting and imaging
400575
SCOC400575EA 539 EUR InStock
SCOC400575
Polariser set for ring light, VisiLED, S40-75
Éclairages Éclairages annulaires
Polarisation system for brightfield ringlights. Turnable polariser with adapting thread and sliding filter as analyser.
  • Polarised light by a polarising and analysing filter within the beam path can be very efficiently used in stereo microscopy
  • Use to contrast inner material structure or to identify metal particles within others
Designed for use with VisiLED ring light S40-75.
Informations de commande: VisiLED ringlight S40-75 and controller MC 750, MC 1100, or MC 1500 required.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité