Diffusor for ring light, VisiLED, S40-75
Fournisseur: SCHOTT AG Lighting and imaging
400580
SCOC400580EA 317 EUR InStock
SCOC400580
Diffusor for ring light, VisiLED, S40-75
Éclairages Éclairages annulaires
The diffusor for LED ring lights avoids reflections of LEDs for uniform illumination.
  • Diffusor with adapting thread (M110×1) to avoid reflections of LEDs
Designed for use only with VisiLED ringlight S40-75.
Informations de commande: VisiLED ringlight S40-75 and controller MC 750, MC 1100, or MC 1500 required.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité