Redox combination electrodes, AquaLine
Fournisseur: SI Analytics
285113073
SCOI285113073EA 189 EUR InStock
SCOI285113073
Redox combination electrodes, AquaLine
Électrodes Électrodes redox
AquaLine electrodes are ideal for measuring applications in drinking water, industrial water and sewage range.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité