Étalon de conductivité 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl) pour mesure de la conductivité
Fournisseur: SI Analytics
285136907
SCOI285136907EA 34.6 EUR InStock
SCOI285136907
Étalon de conductivité 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl) pour mesure de la conductivité
Étalons Étalons pour la mesure de conductivité
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité