Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium chlorure saturé avec argent chlorure en solution aqueuse 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse pour contenu d'electrodes

Fournisseur: SI Analytics

285138419
SCOI285138419EA 33.5 EUR InStock
SCOI285138419
Potassium chlorure saturé avec argent chlorure en solution aqueuse 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse pour contenu d'electrodes
Potassium chlorure saturé avec argent chlorure en solution aqueuse


Formule: KCl+AgCl
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité