Dissolved oxygen sensor, Ox 1113T
Fournisseur: SI Analytics
285206410
SCOI285206410EA 598 EUR InStock
SCOI285206410
Dissolved oxygen sensor, Ox 1113T
Électrodes Sondes à oxygène dissous
Collapse All
Désignation Type Température Matière Connexion Ø×L Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Capteur OD ampérométrique Ox 1113T Ox 1113T −5...+45 °C Plastique Câble fixe d'1 m à prise 8 pôles 12×120 mm 1 SCOI285206410
Maintenance set
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Set de maintenance, Z 615, pour capteur OD ox1113T (3 têtes de rechange, 10 électrolytes) 1 SCOI285206440
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité