Ion selective electrode, fluoride
Fournisseur: SI Analytics
285216295
SCOI285216295EA 940 EUR InStock
SCOI285216295
Ion selective electrode, fluoride
Électrodes Électrodes ISE
Ion selective indicator electrode for fluoride. With plug head and Ag/AgCl reference.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité