Électrode pour titrage photométrique, OptiLine 6
Fournisseur: SI Analytics
285221300
SCOI285221300EA 2960 EUR InStock
SCOI285221300
Électrode pour titrage photométrique, OptiLine 6
Électrodes Électrodes, autres
Ce capteur photométrique peut être utilisé comme n'importe quel autre capteur. Grâce à sa connection USB, complétée par une connection analogique BNC-DIN, il peut être relié à tout titrimètre, voire pH-mètre si tant est qu'il soit doté d'une entrée de mesure adéquate. L'alimentation externe est assurée par hub USB, qui est inclus à la livraison.
  • 6 longueurs d'onde réparties sur une large gamme: 470, 520, 570, 590, 605 et 625 nm
  • Longueurs d'onde réglables via titrimètres TitroLine 7XXX1*
  • Résistance à 100% aux solvants, grâce à la tige en titane
  • Très compact: s'adapte sur les pinces de capteur des titrimètres standard
  • Facile à nettoyer: rincer simplement avec du solvant et/ou de l'eau
L'OptiLine 6 est connecté au titrimètres TitroLine® 7000, 7750 et 7800 grâce à un connecteur USB. Sous tension, le capteur est reconnu comme un capteur numérique. Ce qui permet de paramétrer les longueurs d'onde et autres critères tels l'intensité par le biais du titrimètre. Ceci est également possible en recourant au logiciel TitriSoft dans le cadre de la méthode de titrage.
Examples d'applications caractéristiques:
- Titrages selon Ph. Eur. et USP, ce qui requiert l'utilisation d'un indicateur
- Titrage du sulfate de chondroïtine-sodium selon Ph.Eur. et USP
- Détermination des groupes terminaux carboxyle dans le PET (titrage non aqueux)
- TAN / TBN selon ASTM D974 (titrage non aqueux)
- Titrage du sulfate (indicateur Thorin)
- Détermination du Ca / Mg et de la dureté totale, ainsi que tous les autres titrages complexométriques
Attention: * Lors d'une utilisation du connecteur analogique BNC-DIN, les longueurs d'onde sont paramétrées grâce à un logiciel géré par ordinateur
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité