Viscosimètres Cannon-Fenske pour mesures automatiques
Fournisseur: SI Analytics
285403712 285403729 285403745 285403753 285403761 285403778 285403786 285403794 285403807 285403737 285403815
SCOI285403712EA 319 EUR InStock
SCOI285403712 SCOI285403729 SCOI285403745 SCOI285403753 SCOI285403761 SCOI285403778 SCOI285403786 SCOI285403794 SCOI285403807 SCOI285403737 SCOI285403815
Viscosimètres Cannon-Fenske pour mesures automatiques
Viscosimètres Rhéomètres capillaires
Viscosimètres Cannon-Fenske pour des mesures automatiques dans les analyses de routine.
Convient aux liquides transparents, aux liquides moussants et aux mélanges liquides à composants hautement volatiles.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité