Flow through cooler CK 310
Fournisseur: SI Analytics
285414320
SCOI285414320EA 3790 EUR InStock
SCOI285414320
Flow through cooler CK 310
Thermostats à circulation Systèmes à circulation fermée Circulateurs de refroidissement
Le refroidisseur à flux continu sans gaz fluorocarbure CK 310 permet de refroidir mécaniquement le liquide du bain à l'aide du liquide de refroidissement R 134a respectant l'environnement. Il fonctionne à une température ambiante comprise entre +5 et +50 °C.
  • Small footprint
  • Low energy requirement: Economic solution preventing tap water usage for cooling
  • Internal cooling loop is made of stainless steel: Better chemical resistance than copper
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité