Viscosimètre automatique, avec échantillonneur, AVS®Pro III
Fournisseur: SI Analytics
285420030
SCOI285420030EA 77290 EUR InStock
SCOI285420030
Viscosimètre automatique, avec échantillonneur, AVS®Pro III
Viscosimètres Viscosimètres capillaires automatiques
L'auto-échantillonneur AVS Pro III a été développé pour la mesure de la viscosité dans des applications de l'industrie des polymères et du pétrole.
  • Débit d'échantillon élevé
  • Processus contrôlé par un PC (non fourni) à l'aide du logiciel AVSPro (fourni)
  • Système ProClean et microdosage pour un fonctionnement de routine plus sûr, en particulier pour les échantillons liquides corrosifs
  • Choix entre deux portoirs pour échantillons de 16×100 ml ou 56×20 ml
  • Equipé d'un système optoélectronique et d'un balayage TC pour les échantillons transparents et opaques
  • Système de dosage d'échantillon à trois axes
Le mécanisme de positionnement X-Y-Z assure ainsi le fonctionnement de huit viscosimètres en parallèle dans deux bains thermostatiques à deux températures de mesure différentes. Cette méthode est utilisée dans l'industrie pétrolière afin de déterminer l'indice de viscosité.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité