Glass tubings, CONTURAX®
Fournisseur: Schott AG
1033796 1033751 1033768 1033798 1033795
SCOR1033796EA 1350 EUR InStock
SCOR1033796 SCOR1033751 SCOR1033768 SCOR1033798 SCOR1033795
Glass tubings, CONTURAX®
Tuyaux Transfer Tubing
Borosilicate glass tubing, varying types of inner and outer shapes.
  • High chemical resistance
  • High hydrolytic resistance
  • High resistance to thermal shock
For glassblown laboratory ware, pressed glass articles (e.g. balls, lenses), technical articles, and other laboratory/industrial technology.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité