Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Screw caps with hose connections, DURAN®

Fournisseur: DWK Life Sciences
1129825 293102807
SCOT1129825EA 74 EUR InStock
SCOT1129825 SCOT293102807
Screw caps with hose connections, DURAN®
Capuchons Bouchons pour flacons
PP.

  • Resistant to temperature up to +140 °C
  • Fully autoclavable and washer-proof
  • Suitable for tubing with an inner diamater of 6 to 9 mm

EPDM sealing O-ring for a tight seal with GL 45 bottle.

Commander maintenant
 

COMMANDE

ACCESSOIRES

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité