Cônes de sédimentation Imhoff, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
214005402
SCOT214005402EA 1120 EUR InStock
SCOT214005402
Cônes de sédimentation Imhoff, DURAN®
Entonnoirs Cônes de sédimentation
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Without graduations
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité