Cônes de sédimentation Imhoff, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
214015403
SCOT214015403EA 134 EUR InStock
SCOT214015403
Cônes de sédimentation Imhoff, DURAN®
Entonnoirs Cônes de sédimentation
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • Very good chemical resistance
  • Without stopcock
The conical sedimentation cone with graduation according to Imhoff allows a quantification of sediments from a suspension (e.g. in waste water).
Certifications: According to DIN 12672.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité